Tisk…

(Ethylsulphonyl)benzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9713-100G OR9713-25G
APOSOR9713-100GEA 8270 CZK
APOSOR9713-100G APOSOR9713-25G
(Ethylsulphonyl)benzene
(Ethylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
Bod varu: 103 °C/0,75mmHg
Bod tání: 35…44 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025081
CAS číslo: 599-70-2
EINECS: 209-972-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR