Tisk…

2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride

OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 6480 CZK
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49
Bod tání: 225 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012930
CAS číslo: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR