Tisk…
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9588-5G
APOSOR9588-5GEA 4300 CZK
APOSOR9588-5G
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Vzorec: C₆H₅N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068115
CAS číslo: 14389-12-9