Tisk…
1-(2-Methoxy-phenyl)-ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953919-1G
APOSOR953919-1GEA 3440 CZK
APOSOR953919-1G
1-(2-Methoxy-phenyl)-ethylamine 95%
1-(2-Methoxy-phenyl)-ethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00593475
CAS číslo: 40023-74-3