Tisk…

4-Bromo-o-toluic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 2240 CZK
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
4-Bromo-o-toluic acid
4-Bromo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040905
CAS číslo: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR