Tisk…
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9488-250MG
APOSOR9488-250MGEA 705 CZK
APOSOR9488-250MG
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00244615
CAS číslo: 21801-79-6