Tisk…
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936238-25G
APOSOR936238-25GEA 4570 CZK
APOSOR936238-25G
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 95%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003191
CAS číslo: 6837-24-7