Tisk…
1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
OR936200-500G
APOSOR936200-500GEA 1580 CZK
APOSOR936200-500G
1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 375
Bod tání: 180
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003980
CAS číslo: 83-56-7