Tisk…
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR935289-250MG
APOSOR935289-250MGEA 13890 CZK
APOSOR935289-250MG
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28501954
CAS číslo: 1638765-02-2