Tisk…

2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 992 CZK
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Vzorec: C₃H₇BrO₂S
Bod tání: 32…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08274926
CAS číslo: 16523-02-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR