Tisk…

Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR928449-5G
APOSOR928449-5GEA 2820 CZK
APOSOR928449-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈O₂
Bod tání: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03306027
CAS číslo: 96706-46-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR