Tisk…
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927453-1G
APOSOR927453-1GEA 8700 CZK
APOSOR927453-1G
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00187881
CAS číslo: 38275-47-7