Tisk…
4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Methylamino)methyl)phenol
OR927144-1G
APOSOR927144-1GEA 2280 CZK
APOSOR927144-1G
4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Methylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09046544
CAS číslo: 78507-19-4