Tisk…
1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)naphthalene
OR923927-25G
APOSOR923927-25GEA 2320 CZK
APOSOR923927-25G
1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
1-(2-Naphthyl)ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₂O
MW: 172.23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004111
CAS číslo: 7228-47-9