Tisk…

Calcium pantothenate 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 CZK
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Vzorec: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002766
CAS číslo: 137-08-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR