Tisk…

Ethylenkarbonát 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone

OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 705 CZK
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Ethylenkarbonát 98%
Ethylenkarbonát
Vzorec: C₃H₄O₃
MW: 88.06
Bod varu: 243…244/740 mm °C
Bod tání: 35…38 °C
Hustota: 1.321
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005382
CAS číslo: 96-49-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR