Tisk…
[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9212-1G
APOSOR9212-1GEA 8040 CZK
APOSOR9212-1G
[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine 97%
[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NS
Bod tání: 116…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08271959
CAS číslo: 876317-18-9
UN: 3259
ADR: 8,III