Tisk…
1-(2-Aminophenyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9188-250MG
APOSOR9188-250MGEA 1660 CZK
APOSOR9188-250MG
1-(2-Aminophenyl)piperazine 95%
1-(2-Aminophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03444413
CAS číslo: 13339-02-1