Tisk…
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR917428-5G
APOSOR917428-5GEA 2860 CZK
APOSOR917428-5G
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10018453
CAS číslo: 2903-48-2