Tisk…
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908359-1G
APOSOR908359-1GEA 6550 CZK
APOSOR908359-1G
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid 95%
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11183165
CAS číslo: 1122568-09-5