Tisk…

tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone

OR9069-100G OR9069-25G OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA 3410 CZK
APOSOR9069-100G APOSOR9069-25G APOSOR9069-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631194
CAS číslo: 101385-93-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR