Tisk…
3-Bromo-6-methylpyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905842-25G
APOSOR905842-25GEA 13720 CZK
APOSOR905842-25G
3-Bromo-6-methylpyridazine
3-Bromo-6-methylpyridazine
Vzorec: C5H5BrN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09831907
CAS číslo: 65202-58-6