Tisk…

2,3-Dihydroxynaphthalene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific

Synonyms: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol

OR904617-500G
APOSOR904617-500GEA 5460 CZK
APOSOR904617-500G
2,3-Dihydroxynaphthalene 98%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 354
Bod tání: 162…164 °C
Bod vzplanutí: 175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004073
CAS číslo: 92-44-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR