Tisk…

5-Isoquinolinecarboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Isoquinoline-5-carboxylic acid

OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 2490 CZK
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Bod varu: 60…62 °C/11mmHg
Bod tání: 275…281 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788744
CAS číslo: 27810-64-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR