Tisk…

4-(Diethylamino)benzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 1660 CZK
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Diethylamino)benzaldehyde
4-(Diethylamino)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Bod varu: 174 °C/7mmHg
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003382
CAS číslo: 120-21-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR