Tisk…

ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR8784-25G OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA 3380 CZK
APOSOR8784-25G APOSOR8784-5G
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000199
CAS číslo: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR