Tisk…

6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8507-1G OR8507-250MG
APOSOR8507-1GEA 7870 CZK
APOSOR8507-1G APOSOR8507-250MG
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: >240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607895
CAS číslo: 17874-78-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR