Tisk…
2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8501-1G
APOSOR8501-1GEA 9130 CZK
APOSOR8501-1G
2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
Vzorec: C₉H₈ClN₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607898
CAS číslo: 952183-16-3