Tisk…

1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 705 CZK
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₃H₅BN₂O₂
Bod tání: 146…151 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368251
CAS číslo: 763120-58-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR