Tisk…
5-Acetyl-1H-indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8356-1G
APOSOR8356-1GEA 3580 CZK
APOSOR8356-1G
5-Acetyl-1H-indole 97%
5-Acetyl-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00481875
CAS číslo: 53330-94-2