Tisk…

N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 1410 CZK
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Vzorec: C₉H₁₄BNO₄
Bod tání: 93…98 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01318939
CAS číslo: 135884-31-0

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR