Tisk…
δ-Bromobutylhydantoin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(4-Bromobutyl)-2,4-imidazolidinedione, δ-Bromobutylhydantoin
OR8201T-250MG
APOSOR8201T-250MGEA 0 CZK
APOSOR8201T-250MG
δ-Bromobutylhydantoin
δ-Bromobutylhydantoin
Vzorec: C₇H₁₁BrN₂O₂
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00832189
CAS číslo: 28484-49-3