Tisk…
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7955-1G OR7955-5G OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA 2570 CZK
APOSOR7955-1G APOSOR7955-5G APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₈Br₂O₂S
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037945
CAS číslo: 254887-18-8