Tisk…
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7867-500MG
APOSOR7867-500MGEA 1820 CZK
APOSOR7867-500MG
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₂·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445563
CAS číslo: 1172902-78-1