Tisk…

3-Nitro-p-toluidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene

OR7747-100G OR7747-25G OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA 1370 CZK
APOSOR7747-100G APOSOR7747-25G APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidine
3-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod varu: 306
Bod tání: 74…79 °C
Hustota: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007910
CAS číslo: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR