Tisk…
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7651T-25G OR7651T-5G OR7651T-100G
APOSOR7651T-25GEA 2400 CZK
APOSOR7651T-25G APOSOR7651T-5G APOSOR7651T-100G
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅Cl
Bod tání: 43…44 °C
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191917
CAS číslo: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II