Tisk…

4-Bromostyrene 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7587-25G OR7587-5G OR7587-100G
APOSOR7587-25GEA 1370 CZK
APOSOR7587-25G APOSOR7587-5G APOSOR7587-100G
4-Bromostyrene 95%
4-Bromostyrene
Vzorec: C₈H₇Br
Bod varu: 88…89 °C/16mmHg
Bod tání: 44350 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000110
CAS číslo: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR