Tisk…

(2-Chlorophenyl)acetylene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 5290 CZK
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Vzorec: C₈H₅Cl
Bod varu: 82 °C/12mmHg
Hustota: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00269951
CAS číslo: 873-31-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR