Tisk…
Bromid stříbrný
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7534-5G OR7534-100G OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA 622 CZK
APOSOR7534-5G APOSOR7534-100G APOSOR7534-25G
Bromid stříbrný
Bromid stříbrný
Vzorec: AgBr
Bod tání: 432 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003398
CAS číslo: 7785-23-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III