Tisk…
4-(Fur-2-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7401-250MG
APOSOR7401-250MGEA 2690 CZK
APOSOR7401-250MG
4-(Fur-2-yl)benzoic acid
4-(Fur-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Bod tání: 231…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039073
CAS číslo: 35461-98-4