Tisk…

5-Pyrimidineboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 622 CZK
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₄H₅BN₂O₂
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03002366
CAS číslo: 109299-78-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR