Tisk…

4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 2400 CZK
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 171 - 176 °C
Bod vzplanutí: 220 °C
MDL Number: MFCD00008312
CAS číslo: 90-94-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR