Tisk…

6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 6520 CZK
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₄
Bod tání: 148…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258642
CAS číslo: 35235-74-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR