Tisk…

1,2-Bis(dimethylamino)ethan 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 1040 CZK
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 97%
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21
Bod varu: 120…122 °C
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0.775 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008335
CAS číslo: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR