Tisk…
1-Nonanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70191-500G
APOSOR70191-500GEA 1210 CZK
APOSOR70191-500G
1-Nonanol 99%
1-Nonanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Bod varu: 214 °C
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,828 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002990
CAS číslo: 143-08-8