Tisk…
3,4-Dichlorobenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70083-100G OR70083-25G
APOSOR70083-100GEA 2480 CZK
APOSOR70083-100G APOSOR70083-25G
3,4-Dichlorobenzophenone
3,4-Dichlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000552
CAS číslo: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5