Tisk…

3-Chloroisonicotinic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid

OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 9360 CZK
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chloroisonicotinic acid
3-Chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56
Bod tání: 227…231 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094685
CAS číslo: 88912-27-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR