Tisk…

2,3-Dichlorophenol 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6358-100G OR6358-25G OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA 2410 CZK
APOSOR6358-100G APOSOR6358-25G APOSOR6358-500G
2,3-Dichlorophenol 98+%
2,3-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
MW: 163
Bod varu: 206 °C
Bod tání: 57…60 °C
Hustota: 1.4
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002160
CAS číslo: 576-24-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR