Tisk…
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6190-1G
APOSOR6190-1GEA 11810 CZK
APOSOR6190-1G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]methanamine
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]methanamine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03410966
CAS číslo: 769057-30-9