Tisk…

2-Chloro-4-formylpyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 622 CZK
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06651557
CAS číslo: 101066-61-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR